3-Bromopyridine-5-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-3-pyridinol, 3-Bromo-5-pyridinol, 5-Bromo-pyridin-3-ol
OR8631-25G OR8631-5G OR8631-100G
APOSOR8631-25GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR8631-25G APOSOR8631-5G APOSOR8631-100G
3-Bromopyridine-5-ol
3-Bromopyridine-5-ol
Formule: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Point de fusion: 166…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00661305
Numéro CAS: 74115-13-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité