3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
OR8638-250MG
APOSOR8638-250MGEA 275 EUR InStock
APOSOR8638-250MG
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Formule: C₅H₇N₃O
MW: 125,13 g/mol
Point de fusion: 133…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00460466
Numéro CAS: 886851-66-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité