2-Vinylnaphtalène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8644-25G OR8644-5G
APOSOR8644-25GEA 261 EUR InStock
APOSOR8644-25G APOSOR8644-5G
2-Vinylnaphtalène 97%
2-Vinylnaphtalène
Formule: C₁₂H₁₀
Point d'ébullition: 128…131 °C/13mmHg
Point de fusion: 62…68 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00004125
Numéro CAS: 827-54-3
EINECS: 212-573-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité