Methyl-4-methoxysalicylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate
OR8647-100G OR8647-25G OR8647-500G
APOSOR8647-100GEA 219 EUR InStock
APOSOR8647-100G APOSOR8647-25G APOSOR8647-500G
Methyl-4-methoxysalicylate 98%
Methyl-4-methoxysalicylate
Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Point d'ébullition: 134 °C/ 7mmHg
Point de fusion: 47…51 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008424
Numéro CAS: 5446-02-6
EINECS: 226-657-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité