2-Chloro-5-nitrobenzaldéhyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8648-100G OR8648-500G
APOSOR8648-100GEA 102 EUR InStock
APOSOR8648-100G APOSOR8648-500G
2-Chloro-5-nitrobenzaldéhyde 97%
2-Chloro-5-nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄ClNO₃
MW: 185,57 g/mol
Point de fusion: 75…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007293
Numéro CAS: 6361-21-3
EINECS: 228-830-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité