4-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Bromophenyl)methanamine hydrochloride
OR8654-100G OR8654-25G
APOSOR8654-100GEA 238 EUR InStock
APOSOR8654-100G APOSOR8654-25G
4-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
4-Bromobenzylamine hydrochloride
Formule: C₇H₉BrClN
MW: 222,52 g/mol
Point de fusion: 274…276 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012860
Numéro CAS: 26177-44-6
EINECS: 247-503-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité