Furan-2-boronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8669-100G OR8669-25G OR8669-5G
APOSOR8669-100GEA 219 EUR InStock
APOSOR8669-100G APOSOR8669-25G APOSOR8669-5G
Furan-2-boronic acid 98%
Furan-2-boronic acid
Formule: C₄H₅BO₃
Point de fusion: 120 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00799544
Numéro CAS: 13331-23-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité