Furan-3-boronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8670-1G OR8670-25G OR8670-5G
APOSOR8670-1GEA 16.1 EUR InStock
APOSOR8670-1G APOSOR8670-25G APOSOR8670-5G
Furan-3-boronic acid 98%
Furan-3-boronic acid
Formule: C₄H₅BO₃
Point de fusion: 139…144 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319007
Numéro CAS: 55552-70-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité