2-Chloro-6-iodopyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR8714-10G OR8714-5G
APOSOR8714-10GEA 219 EUR InStock
APOSOR8714-10G APOSOR8714-5G
2-Chloro-6-iodopyridine 98%
2-Chloro-6-iodopyridine
Formule: C₅H₃ClIN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784182
Numéro CAS: 258506-66-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité