2-Bromo-4-tert-butylphenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8716-100G OR8716-25G OR8716-5G
APOSOR8716-100GEA 82.8 EUR InStock
APOSOR8716-100G APOSOR8716-25G APOSOR8716-5G
2-Bromo-4-tert-butylphenol
2-Bromo-4-tert-butylphenol
Formule: C₁₀H₁₃BrO
MW: 229,1100 g/mol
Point d'ébullition: 113 °C/9mmHg
Point de fusion: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02682891
Numéro CAS: 2198-66-5
EINECS: 218-602-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité