2,4,5-Triméthoxybenzaldéhyde 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR8719-100GEA 58.2 EUR InStock
APOSOR8719-100G APOSOR8719-500G APOSOR8719-25G
2,4,5-Triméthoxybenzaldéhyde 99%
2,4,5-Triméthoxybenzaldéhyde
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,2 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C/4mmHg
Point de fusion: 111…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 4460-86-0
EINECS: 224-713-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité