2,6-Diméthylbenzaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8724-100G OR8724-25G OR8724-5G
APOSOR8724-100GEA 171 EUR InStock
APOSOR8724-100G APOSOR8724-25G APOSOR8724-5G
2,6-Diméthylbenzaldéhyde
2,6-Diméthylbenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O
Point d'ébullition: 230 °C
Point de fusion: 27…30 °C
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128003
Numéro CAS: 1123-56-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité