Acide dibenzoyl-L-tartrique monohydraté
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2R,3R)-(-)-Di-O-benzoyl-tartaric acid monohydrate
OR8726-1KG OR8726-250G OR8726-5KG
APOSOR8726-1KGEA 65.4 EUR InStock
APOSOR8726-1KG APOSOR8726-250G APOSOR8726-5KG
Acide dibenzoyl-L-tartrique monohydraté
Acide dibenzoyl-L-tartrique monohydraté
Optical resolving agent
Formule: C₁₈H₁₄O₈·1H₂O
MW: 376,33 g/mol (358,31 anhy)
Point de fusion: 88…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149119
Numéro CAS: 62708-56-9
EINECS: 613-072-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité