(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8727-5G OR8727-1G
APOSOR8727-5GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR8727-5G APOSOR8727-1G
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Point de fusion: 86…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010846
Numéro CAS: 102029-44-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité