(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4S)-(-)-Isopropyl-2-oxazolidinone, (4S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, (4S)-2-Oxo-4-(prop-2-yl)-1,3-oxazolidine, (4S)-4-(Prop-2-yl)-1,3-oxazolidin-2-one
OR8728-25G OR8728-5G
APOSOR8728-25GEA 52.2 EUR InStock
APOSOR8728-25G APOSOR8728-5G
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Formule: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Point de fusion: 70…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010847
Numéro CAS: 17016-83-0
EINECS: 469-920-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité