Alcool (S)-(+)-β-aminophénéthylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR8743-25GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR8743-25G APOSOR8743-100G APOSOR8743-500G
Alcool (S)-(+)-β-aminophénéthylique
Alcool (S)-(+)-β-aminophénéthylique
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Point de fusion: 75…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064404
Numéro CAS: 20989-17-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité