(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8746-100G OR8746-25G OR8746-500G
APOSOR8746-100GEA 31.9 EUR InStock
APOSOR8746-100G APOSOR8746-25G APOSOR8746-500G
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone 97%
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Point de fusion: 129…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192393
Numéro CAS: 90319-52-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité