4-(4-Bromophényl)pipéridine-4-ol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(4'-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine
OR8753-1G OR8753-5G
APOSOR8753-1GEA 82.9 EUR InStock
APOSOR8753-1G APOSOR8753-5G
4-(4-Bromophényl)pipéridine-4-ol 97%
4-(4-Bromophényl)pipéridine-4-ol
Formule: C₁₁H₁₄BrNO
MW: 256,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067034
Numéro CAS: 57988-58-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité