4-Acetyl-2-chloropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8761-1G OR8761-5G OR8761-10G
APOSOR8761-1GEA 20.5 EUR InStock
APOSOR8761-1G APOSOR8761-5G APOSOR8761-10G
4-Acetyl-2-chloropyridine
4-Acetyl-2-chloropyridine
Formule: C₇H₆ClNO
Point d'ébullition: 96 °C/1.99mmHg
Point de fusion: 35…40 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07699406
Numéro CAS: 23794-15-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité