2,4-Dichloro-6-méthylpyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR8768-100G OR8768-25G
APOSOR8768-100GEA 216 EUR InStock
APOSOR8768-100G APOSOR8768-25G
2,4-Dichloro-6-méthylpyrimidine
2,4-Dichloro-6-méthylpyrimidine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Point d'ébullition: 219 °C
Point de fusion: 44…47 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006064
Numéro CAS: 5424-21-5
EINECS: 226-563-4
ONU: 3263
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité