Acide 2-formylphénylboronique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR8773-25GEA 51 EUR InStock
APOSOR8773-25G APOSOR8773-5G APOSOR8773-100G
Acide 2-formylphénylboronique 97%
Acide 2-formylphénylboronique
Formule: C₇H₇BO₃
MW: 149,94 g/mol
Point de fusion: 115…120 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151822
Numéro CAS: 40138-16-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité