5-(4-Methylphenyl)isoxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8779-1G
APOSOR8779-1GEA 145 EUR InStock
APOSOR8779-1G
5-(4-Methylphenyl)isoxazole
5-(4-Methylphenyl)isoxazole
Formule: C₁₀H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00030520
Numéro CAS: 7064-35-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité