4-Méthylimidazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR8780-100G OR8780-25G OR8780-500G
APOSOR8780-100GEA 55.3 EUR InStock
APOSOR8780-100G APOSOR8780-25G APOSOR8780-500G
4-Méthylimidazole 98%
4-Méthylimidazole
Formule: C₄H₆N₂
Point d'ébullition: 263 °C/760mmHg
Point de fusion: 44…47 °C
Densité: 1.0416 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005201
Numéro CAS: 822-36-6
ONU: 2923
ADR: 8+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité