Phénanthrène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8782-100G OR8782-500G
APOSOR8782-100GEA 102 EUR InStock
APOSOR8782-100G APOSOR8782-500G
Phénanthrène 97%
Phénanthrène
Formule: C₁₄H₁₀
MW: 178,23 g/mol
Point d'ébullition: 336…340 °C
Point de fusion: 95…101 °C
Densité: 1.063 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001168
Numéro CAS: 85-01-8
EINECS: 201-581-5
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité