3'-Chloropropiophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8786-100G OR8786-25G OR8786-500G
APOSOR8786-100GEA 39.4 EUR InStock
APOSOR8786-100G APOSOR8786-25G APOSOR8786-500G
3'-Chloropropiophénone
3'-Chloropropiophénone
Formule: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Point d'ébullition: 123…124 °C/13mmHg
Point de fusion: 45…47 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009925
Numéro CAS: 34841-35-5
EINECS: 252-242-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité