2-Nitrobenzènesulfonamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR8788-100GEA 109 EUR InStock
APOSOR8788-100G APOSOR8788-5G APOSOR8788-25G
2-Nitrobenzènesulfonamide 98%
2-Nitrobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₆N₂O₄S
MW: 202,19 g/mol
Point de fusion: 188…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009807
Numéro CAS: 5455-59-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité