Methyl-4-piperidinecarboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR8795-100G OR8795-500G
APOSOR8795-100GEA 133 EUR InStock
APOSOR8795-100G APOSOR8795-500G
Methyl-4-piperidinecarboxylate 97%
Methyl-4-piperidinecarboxylate
Formule: C₇H₁₃NO₂
Point d'ébullition: 85…90 °C
Densité: 1.06 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190578
Numéro CAS: 2971-79-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité