4-Chloro-1-methylpiperidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8801-1G
APOSOR8801-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR8801-1G
4-Chloro-1-methylpiperidine 98%
4-Chloro-1-methylpiperidine
Formule: C₆H₁₂ClN
MW: 133,6192 g/mol
Point d'ébullition: 160…165 °C
Densité: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044489
Numéro CAS: 5570-77-4
EINECS: 226-942-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité