4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Diiodo4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzaldehyde
OR8809-100G OR8809-25G OR8809-5G
APOSOR8809-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR8809-100G APOSOR8809-25G APOSOR8809-5G
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldéhyde
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄I₂O₂
MW: 373,92 g/mol
Point de fusion: 202…203 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014670
Numéro CAS: 1948-40-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité