3,5-Diiodosalicylaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Diiodo-2-hydroxybenzaldehyde
OR8810-100G
APOSOR8810-100GEA 127 EUR InStock
APOSOR8810-100G
3,5-Diiodosalicylaldéhyde 98%
3,5-Diiodosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₄I₂O₂
MW: 373,92 g/mol
Point de fusion: 105…107 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003321
Numéro CAS: 2631-77-8
EINECS: 220-117-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité