2',6'-Diméthoxyacétophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Dimethoxyphenyl)ethanone
OR8811-25G OR8811-5G
APOSOR8811-25GEA 201 EUR InStock
APOSOR8811-25G APOSOR8811-5G
2',6'-Diméthoxyacétophénone
2',6'-Diméthoxyacétophénone
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008729
Numéro CAS: 2040-04-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité