3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8813-25G OR8813-5G OR8813-1G
APOSOR8813-25GEA 163 EUR InStock
APOSOR8813-25G APOSOR8813-5G APOSOR8813-1G
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Formule: C₁₀H₁₂O₄
Point de fusion: 75…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016684
Numéro CAS: 5396-18-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité