Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Phénylbenzylamine 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(Aminomethyl)biphenyl, [1,1'-Biphenyl]-3-ylmethanamine

OR8815-250MG
APOSOR8815-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR8815-250MG
3-Phénylbenzylamine 95%
3-Phénylbenzylamine


Formule: C₁₃H₁₃N
MW: 183,25 g/mol
Point d'ébullition: 128 °C/1mmHg
Point de fusion: 28…30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00270124
Numéro CAS: 177976-49-7
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité