2-Hydroxy-1-naphtaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8817-100G OR8817-500G
APOSOR8817-100GEA 72.7 EUR InStock
APOSOR8817-100G APOSOR8817-500G
2-Hydroxy-1-naphtaldéhyde
2-Hydroxy-1-naphtaldéhyde
Formule: C₁₁H₈O₂
Point d'ébullition: 191…193 °C/27mmHg
Point de fusion: 76…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004005
Numéro CAS: 708-06-5
EINECS: 211-902-0
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité