2-Chloro-6-méthylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-6-picoline
APOSOR8825-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR8825-25G APOSOR8825-100G APOSOR8825-5G
2-Chloro-6-méthylpyridine
2-Chloro-6-méthylpyridine
Formule: C₆H₆ClN
MW: 127,57 g/mol
Point d'ébullition: 64…68 °C/10mmHg
Densité: 1,167 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006245
Numéro CAS: 18368-63-3
EINECS: 242-241-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité