4-Aminophénol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR8828-100GEA 80 EUR InStock
APOSOR8828-100G
4-Aminophénol
4-Aminophénol
Formule: H₂NC₆H₄OH
MW: 109,13 g/mol
Point d'ébullition: 284 °C
Point de fusion: 185…190 °C
Densité: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007869
Numéro CAS: 123-30-8
EINECS: 204-616-2
ONU: 2512
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité