4-Chlorophénol 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR8830-500GEA 190 EUR InStock
APOSOR8830-500G APOSOR8830-100G
4-Chlorophénol 99%
4-Chlorophénol
Formule: C₆H₅ClO
MW: 128,56 g/mol
Point d'ébullition: 217…220 °C
Point de fusion: 39…45 °C
Densité: 1,306 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002318
Numéro CAS: 106-48-9
EINECS: 203-402-6
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité