2-(4-Pyridyl)ethanesulphonic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR8834-25G OR8834-5G OR8834-100G
APOSOR8834-25GEA 66.9 EUR InStock
APOSOR8834-25G APOSOR8834-5G APOSOR8834-100G
2-(4-Pyridyl)ethanesulphonic acid
2-(4-Pyridyl)ethanesulphonic acid
Formule: C₇H₉NO₃S
Point de fusion: 295…299 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006452
Numéro CAS: 53054-76-5
EINECS: 258-331-3
ONU: 2585
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité