Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure d'hexanoyle

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

APOSOR8839-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR8839-1G
Chlorure d'hexanoyle
Chlorure d'hexanoyle


Formule: C₆H₁₁ClO
MW: 134,61 g/mol
Point d'ébullition: 150…153 °C
Point de fusion: –87 °C
Densité: 0,963 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000760
Numéro CAS: 142-61-0
EINECS: 205-549-1
ONU: 2920
ADR: 8+3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité