Methyl phenoxyacetate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Phenoxyacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-phenoxyacetate
OR8842-500G
APOSOR8842-500GEA 127 EUR InStock
APOSOR8842-500G
Methyl phenoxyacetate 98%
Methyl phenoxyacetate
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010227
Numéro CAS: 2065-23-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité