3-Chlorobenzoate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chlorobenzoic acid emthyl ester, Methyl 3-chlorobenzoate
OR8843-100G OR8843-500G
APOSOR8843-100GEA 88.6 EUR InStock
APOSOR8843-100G APOSOR8843-500G
3-Chlorobenzoate de méthyle
3-Chlorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Point d'ébullition: 99…101 °C/12mmHg
Point de fusion: 20…22 °C
Densité: 1.227 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000592
Numéro CAS: 2905-65-9
EINECS: 220-814-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité