3-Chloro-3-oxopropionate de méthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl 3-chloro-3-oxopropanoate
OR8845-100G OR8845-25G OR8845-250G
APOSOR8845-100GEA 119 EUR InStock
APOSOR8845-100G APOSOR8845-25G APOSOR8845-250G
3-Chloro-3-oxopropionate de méthyle 97%
3-Chloro-3-oxopropionate de méthyle
Formule: C₄H₅ClO₃
MW: 136,53 g/mol
Point d'ébullition: 57…59 °C/12mmHg
Densité: 1.273 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 80 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013657
Numéro CAS: 37517-81-0
EINECS: 253-540-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité