2-Hydroxychalcone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(2-Hydroxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one, 2-Hydroxybenzylidenacetophenone
OR8852-1G OR8852-5G
APOSOR8852-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR8852-1G APOSOR8852-5G
2-Hydroxychalcone 98%
2-Hydroxychalcone
Formule: C₁₅H₁₂O₂
MW: 224,26 g/mol
Point de fusion: 144…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016449
Numéro CAS: 644-78-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité