L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
5-(Hydroxyméthyl)-2-furaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde, 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furfural, 5-Hydroxymethylfurfural
OR8853-100G OR8853-25G
APOSOR8853-100GEA 219 EUR InStock
APOSOR8853-100G APOSOR8853-25G
5-(Hydroxyméthyl)-2-furaldéhyde
5-(Hydroxyméthyl)-2-furaldéhyde
Formule: C₆H₆O₃
MW: 126.11 g/mol
Point d'ébullition: 114…116 °C/1mmHg
Point de fusion: 32…35 °C
Densité: 1.243 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003234
Numéro CAS: 67-47-0
EINECS: 200-654-9
Merck Index: 13,04857
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité