Methyl-1-cyclohexene-1-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR8858-10GEA 133 EUR InStock
APOSOR8858-10G APOSOR8858-5G
Methyl-1-cyclohexene-1-carboxylate 98%
Methyl-1-cyclohexene-1-carboxylate
Formule: C₈H₁₂O₂
MW: 140,182 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001544
Numéro CAS: 18448-47-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité