Acétonylacétone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8860-100G OR8860-500G
APOSOR8860-100GEA 94.5 EUR InStock
APOSOR8860-100G APOSOR8860-500G
Acétonylacétone 98%
Acétonylacétone
Formule: C₆H₁₀O₂
Point d'ébullition: 185…192 °C
Point de fusion: –6 to –5 °C
Densité: 0.973 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008792
Numéro CAS: 110-13-4
EINECS: 203-738-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité