3-Amino-2-méthylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8878-25G OR8878-5G OR8878-1G
APOSOR8878-25GEA 114 EUR InStock
APOSOR8878-25G APOSOR8878-5G APOSOR8878-1G
3-Amino-2-méthylpyridine 98%
3-Amino-2-methylpyridine
Formule: C₆H₈N₂
Point de fusion: 114…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788195
Numéro CAS: 3430-10-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité