Isopropylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR8880-25G OR8880-5G OR8880-100G
APOSOR8880-25GEA 207 EUR InStock
APOSOR8880-25G APOSOR8880-5G APOSOR8880-100G
Isopropylboronic acid 98%
Isopropylboronic acid
Formule: C₃H₉BO₂
Point de fusion: 95…100 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01319021
Numéro CAS: 80041-89-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité