2-Bromo-4-formylpyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 2-Bromopyridine-4-carboxaldehyde
OR8883-25G OR8883-5G OR8883-100MG
APOSOR8883-25GEA 168 EUR InStock
APOSOR8883-25G APOSOR8883-5G APOSOR8883-100MG
2-Bromo-4-formylpyridine 97%
2-Bromo-4-formylpyridine
Formule: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Point de fusion: 52…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039311
Numéro CAS: 118289-17-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité