Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide cyclobutanecarboxylique 98%

Fournisseur: Apollo Scientific

APOSOR8888-250GEA 227 EUR InStock
APOSOR8888-250G
Acide cyclobutanecarboxylique 98%
Acide cyclobutanecarboxylique


Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Point d'ébullition: 195 °C
Point de fusion: –7,5 °C
Densité: 1,047 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001323
Numéro CAS: 3721-95-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité